2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
429570010 429570050
ACRO429570010EA 1900 NOK
ACRO429570010 ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,1500 g/mol
Smeltepunkt: 182…184 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06203554
CAS-nummer: 40283-46-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %