2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 2350 NOK
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
MW: 213,04 g/mol
Smeltepunkt: 64…67 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06657208
CAS-nummer: 98026-88-1
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %