2',6'-Dichloroacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 825 NOK
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Smeltepunkt: 41…42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016339
CAS-nummer: 2040-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %