2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
429760010 429760050
ACRO429760010EA 1050 NOK
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Smeltepunkt: 174,5…175.5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115730
CAS-nummer: 54045-76-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %