2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
429790010 429790050
ACRO429790010EA 520 NOK
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01315308
CAS-nummer: 36404-88-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %