2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
429810010 429812500
ACRO429810010EA 2275 NOK
ACRO429810010 ACRO429812500
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Kokepunkt: 149…162 °C (1013hPa)
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03788197
CAS-nummer: 62802-42-0
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤4 ppm
Loss on ignition ≤32.5 %