2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Cyanopyrimidine
429820050 429820250
ACRO429820050EA 555 NOK
ACRO429820050 ACRO429820250
2-Pyrimidinecarbonitrile 98%
2-Pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00160513
CAS-nummer: 14080-23-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH)