4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
430150010
430150050
ACRO430150010EA
545
NOK
ACRO430150010
ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Kokepunkt: 118 °C (16hPa) Tetthet: 1,648 g/cm³ Flash punkt: 113 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00013256 CAS-nummer: 7693-44-9 FN: 3277 ADR: 6.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |