Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzenepropanoic acid,2-nitro-b-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate, 2-Nitrobenzoylacetic acid ethyl ester
430040010 430040050
ACRO430040010EA 1300 NOK
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formel: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,211 g/mol
Smeltepunkt: 35…36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03424821
CAS-nummer: 52119-39-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear orange to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %