Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
430060010 430060050
ACRO430060010EA 735 NOK
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039316
CAS-nummer: 6937-03-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %