4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Oxazole-4-carboxylic acid
430110010 430110050
ACRO430110010EA 1525 NOK
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MW: 113,0715 g/mol
Smeltepunkt: 141…144 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06797151
CAS-nummer: 23012-13-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %