4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 1250 NOK
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 184…186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08062379
CAS-nummer: 182344-16-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %