2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
430190010 430190050
ACRO430190010EA 1075 NOK
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 228…230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02684295
CAS-nummer: 313545-72-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %