1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
430310010 430315000
ACRO430310010EA 3700 NOK
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₂₁BO₂
MW: 208,1049 g/mol
Kokepunkt: 125 °C (,2 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05663845
CAS-nummer: 141091-37-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %