2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010 430340050
ACRO430340010EA 795 NOK
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Smeltepunkt: 111…114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06659858
CAS-nummer: 89694-46-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %