3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010 430430050
ACRO430430010EA 2375 NOK
ACRO430430010 ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 158,4…160.8 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056362
CAS-nummer: 871332-97-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %