3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 8550 NOK
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Smeltepunkt: 260…262,6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09952041
CAS-nummer: 947533-51-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %