2-Nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
430590010 430590050
ACRO430590010EA 1075 NOK
ACRO430590010 ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Smeltepunkt: 147…152 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00161358
CAS-nummer: 5570-19-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %