4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
430610010 430610050
ACRO430610010EA 745 NOK
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,11 g/mol
Smeltepunkt: 82…83,2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179438
CAS-nummer: 171364-80-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %