3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010 430620100
ACRO430620010EA 530 NOK
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Smeltepunkt: 228,3…231.5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04039010
CAS-nummer: 175883-63-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %