Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
430891000 430898000
430891000.EA 575 NOK
430891000. 430898000.
Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphenyl)silane
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253,2 g/mol
Kokepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1,204 g/cm³
Flash punkt: 155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000489
CAS-nummer: 80-10-4
FN: 1769
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %