(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Allyl glycidyl ether
430951000 430958000
430951000.EA 450 NOK
430951000. 430958000.
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
(±)-Allyl 2,3-epoxypropyl ether
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,962 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005143
CAS-nummer: 106-92-3
FN: 2219
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %