1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
430990010 430990050
ACRO430990010EA 3000 NOK
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formel: C₁₀H₁₈ClNO₄S
MW: 283,767 g/mol
Smeltepunkt: 82…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861750
CAS-nummer: 782501-25-1
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)