1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
431030010 431030050
ACRO431030010EA 3700 NOK
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Smeltepunkt: 166…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738279
CAS-nummer: 669050-70-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)