2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
431060010 431060050
ACRO431060010EA 2100 NOK
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂FN
MW: 153,2 g/mol
Kokepunkt: 40 °C (7mbar)
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07777176
CAS-nummer: 17797-10-3
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %