1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010 431150050
ACRO431150010EA 3000 NOK
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formel: C₈H₅NOS
MW: 163,19 g/mol
Smeltepunkt: 92…93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03086101
CAS-nummer: 19989-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %