Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
432400010 432400050
ACRO432400010EA 2125 NOK
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Smeltepunkt: 67…68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07774245
CAS-nummer: 136663-21-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %