1,3-Dioxolane, vannfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol 75 ppm
431560010 431561000
431560010.EA 3125 NOK
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolane, vannfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
1,3-Dioxolane
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 74…75 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003207
CAS-nummer: 646-06-0
FN: 1166
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %