Cesium methanesulphonate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methanesulphonic acid cesium salt
431580050 431580250
ACRO431580050EA 1050 NOK
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Formel: CH₃CsO₃S
MW: 227,997 g/mol
Smeltepunkt: 262…264 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075523
CAS-nummer: 2550-61-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless