(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
432050010 432050050
ACRO432050010EA 985 NOK
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Smeltepunkt: 44,4…46.6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02683205
CAS-nummer: 163765-44-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)