4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Amino-2-pyridone, 4-Aminopyridin-2(1H)-one, 4-Amino-2(1H)-pyridinone, 4-Amino-2-pyridinol, 4-Amino-pyridin-2-ol, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one, 3-Deazacytosine, 4-Amino-1H-pyridin-2-one
432080010 432080050
ACRO432080010EA 2150 NOK
ACRO432080010 ACRO432080050
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Smeltepunkt: 206,5…208.5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02682913
CAS-nummer: 38767-72-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g