4-Bromo-2-pyridone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
432090010 432090050
ACRO432090010EA 2450 NOK
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174,00 g/mol
Smeltepunkt: 203…208 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234041
CAS-nummer: 36953-37-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %