3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-quinolyl)-1,3,2-dioxaborolane
432110010 432110050
ACRO432110010EA 1025 NOK
ACRO432110010 ACRO432110050
3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Smeltepunkt: 55…57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05155218
CAS-nummer: 171364-85-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %