Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 635 NOK
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Smeltepunkt: 109…111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00206744
CAS-nummer: 35212-85-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %