5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
432580050 432580250
ACRO432580050EA 1875 NOK
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Smeltepunkt: 152…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03092918
CAS-nummer: 51173-05-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %