6-Iodo-1H-indazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 6-Iodoindazole
432420010 432420050
ACRO432420010EA 2425 NOK
ACRO432420010 ACRO432420050
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Smeltepunkt: 208…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04114695
CAS-nummer: 261953-36-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥96.0 %