2-Amino-4-phenylthiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 725 NOK
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
Smeltepunkt: 150…152,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039680
CAS-nummer: 2010-06-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %