1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
432530100 432530050
ACRO432530100EA 6575 NOK
ACRO432530100 ACRO432530050
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Kokepunkt: 80…82 °C (10Torr)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11110333
CAS-nummer: 1000994-95-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Density 1.76 to 1.80 g/ml (25°C)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)