5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
432700050 432700250
ACRO432700050EA 1500 NOK
ACRO432700050 ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formel: C₈H₁₀BrN₃O
MW: 244,1 g/mol
Smeltepunkt: 91…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00483251
CAS-nummer: 84539-22-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 93 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)