6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Bromo-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
432710010 432710050
ACRO432710010EA 2575 NOK
ACRO432710010 ACRO432710050
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,05 g/mol
Smeltepunkt: 149…150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00694789
CAS-nummer: 67927-44-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)