Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
432720010 432720050
ACRO432720010EA 3050 NOK
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smeltepunkt: 222…225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09414725
CAS-nummer: 1086375-50-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %