5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
432760010 432760050
ACRO432760010EA 550 NOK
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Smeltepunkt: 101…103,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00226291
CAS-nummer: 13382-43-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %