3-Chlorophenyl acetylene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
433130010 433130050
ACRO433130010EA 795 NOK
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Kokepunkt: 178…179 °C (760 mmHg)
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839984
CAS-nummer: 766-83-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %