7-Amino-1-tetralone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
433260010 433260050
ACRO433260010EA 1325 NOK
ACRO433260010 ACRO433260050
7-Amino-1-tetralone 97%
7-Amino-1-tetralone
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07369817
CAS-nummer: 22009-40-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %