2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
433340250 433341000
ACRO433340250EA 1450 NOK
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Smeltepunkt: 182.9…183 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049324
CAS-nummer: 88744-36-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %