2-Mercaptoimidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
433360010 433360050
ACRO433360010EA 770 NOK
ACRO433360010 ACRO433360050
2-Mercaptoimidazole 98%
2-Mercaptoimidazole
Formel: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Smeltepunkt: 228…231 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005188
CAS-nummer: 872-35-5
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %