6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 2350 NOK
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formel: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,17 g/mol
Smeltepunkt: 148…151 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07801206
CAS-nummer: 99584-10-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %