2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
433590010 433590050
ACRO433590010EA 545 NOK
ACRO433590010 ACRO433590050
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid 95%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Smeltepunkt: 239,5…247.5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01863169
CAS-nummer: 182482-25-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %