4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
433780010 433782500
ACRO433780010EA 4975 NOK
ACRO433780010 ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 212…214 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00233883
CAS-nummer: 92149-07-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥95 %