3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 1175 NOK
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Smeltepunkt: 80…81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03789262
CAS-nummer: 214360-46-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %